P0916
Anti-Pig IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Porcine IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit, Anti-Swine IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
indirect ELISA: 1:40,000
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol