Documenti
P1076
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-[9,10-3H]
ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
30-60 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+4
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[3H]C(CCCCCC)C([3H])CCCCCCCC(O)=O
Visita l’Archivio dei documenti
Kumar Chokalingam et al.
Tissue engineering. Part A, 15(9), 2561-2570 (2009-02-05)
The objectives of this study were to determine how tensile stimulation delivered up to 14 days in culture influenced type I collagen gene expression in stem cells cultured in collagen sponges, and to establish if gene expression, measured using a