Documenti fondamentali
OH30129895
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
Il prodotto OH30129895 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
epoxy shaft
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30129895
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
Campo di misura del pH
-2-20 pH unit
Campo di misura della temperatura
-30-130 °C
Descrizione generale
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
Applicazioni
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Caratteristiche e vantaggi
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)