Documenti fondamentali
52490
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,6-Dihydroxy-2,4-hexadiyne, 2,4-Hexadiynediol, Diacetylene glycol
Scegli un formato
1 G
51,50 €
5 G
180,00 €
51,50 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
51,50 €
5 G
180,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2C≡CC≡CCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Beilstein:
773791
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,50 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
113-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC#CC#CCO
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,5-6H2
JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,4-Hexadiyne-1,6-diol can be prepared from propargyl alcohol.[1] 2,4-Hexadiyne-1,6-diol readily undergoes polymerization when heated under vacuum or inert gas atmosphere.[2]
Applicazioni
2,4-Hexadiyne-1,6-diol may be used as a starting material in the synthesis of thiarubrine A (an antibiotic).[3] It may also be used to synthesize disodium salt of 2,4-hexadiyne 1,6-disulfate (HDDS).[4]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Self-assembled alternating multilayers built-up from diacetylene bolaamphiphiles and poly (allylamine hydrochloride): polymerization properties, structure, and morphology.
Saremi F, et al.
Langmuir, 11(4), 1068-1071 (1995)
Solid-state thermal polymerization of 2, 4-hexadiyne-1, 6-diol.
Bloor D and Stevens GC.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 15(4), 703-714 (1977)
Chemistry of 1, 2-dithiins. Synthesis of the potent antibiotic thiarubrine A.
Koreeda M and Yang W.
Journal of the American Chemical Society, 116(23), 10793-10794 (1994)
Notes-use of amines in the glaser coupling reaction.
Cameron M and Bennett G.
The Journal of Organic Chemistry, 22(5), 557-558 (1957)
The low-temperature polarized optical absorption of a crystalline diacetylene: 2, 4-hexadiyne-1, 6-diol.
Kawaoka, K.
Chemical Physics Letters, 37(3), 561-565 (1976)