O6626
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
Sinonimo/i:
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
279.44 g/mol
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
nucleic acid detection: suitable
Conducibilità
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
330 mM (20-25°C)
Punto di fusione
212-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves