O0630
Octyl α-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
n-Octyl α-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥98% (GC)
PM
292.37 g/mol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
HEGSGKPQLMEBJL-RGDJUOJXSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?