Documenti
N8164
Sigma-Aldrich
NSC727447
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(=O)c1c(N)sc2CCCCCc12
InChI
1S/C10H14N2OS/c11-9(13)8-6-4-2-1-3-5-7(6)14-10(8)12/h1-5,12H2,(H2,11,13)
LULYZYNTDPUEKK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2. NSC727447 has little activity against E. coli RNase H, but great selectivity over human Rnase H.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3