Documenti fondamentali
N7257
Sigma-Aldrich
Naphthol Green B
Technical grade
Sinonimo/i:
Acid Green 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H15FeN3Na3O15S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
878.46
Colour Index:
10020
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
λmax
714 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.