Merck
70550
Naphthol Green B
suitable for microscopy, suitable for suitability for complexometry
Sinonimo/i:
Acid Green 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H15FeN3Na3O15S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
878.46
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-010-2
MDL number:
Colour Index Number:
10020
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL
λmax
714 nm
εmax
≥80 at 709-719 nm in water
suitability
suitable for microscopy, suitable for suitability for complexometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol Green B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)