C85778
o-Cresolphthalein
Indicator grade, powder
About This Item
Prodotti consigliati
product name
o-Cresolphthalein, indicator grade
Grado
indicator grade
Forma fisica
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
beige
pH
8.2-9.8, colorless to red
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
λmax
381 nm (2nd)
566 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥10000 at 294-300 nm
≥39000 at 564-570 nm
≥5000 at 378-384 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C22H18O4/c1-13-11-15(7-9-19(13)23)22(16-8-10-20(24)14(2)12-16)18-6-4-3-5-17(18)21(25)26-22/h3-12,23-24H,1-2H3
CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3