N7126
4-Nitrocatechol
Sigma Grade
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-Nitropyrocatechol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Sigma Grade
Punto di fusione
173-177 °C (lit.)
ε (coefficiente d’estinzione)
>12,000 at 510 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
>7,000 at 385 nm at 1 M
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Nos1(24598)
Applicazioni
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)