N6264
Neutral Red Solution, Buffered
Sinonimo/i:
Neutral Red solution, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Toluylene red
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
pH
5.2
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)