V5255
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone VIM-13.2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-F5H288
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VIM-13.2, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, rat, human, rabbit, frog, mouse
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human fibroblasts cell extract
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Immunocytochemical localization of vimentin in normal and pathological tissue of mesenchymal origin.
- It can also be used in immunoblotting
- Immunofluorescence
- Further, anti-vimentin antibody can be used to distinguish tumors and metastatic lesions derived from sarcomas, lymphomas, and melanomas.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
SAB4200716 Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3