N4779
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
≥98%
Sinonimo/i:
NPPB
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Solubilità
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 37 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1NCCCc2ccccc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3