Documenti fondamentali
N4125
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-LC acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.82
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(C)=O)c(OC)cc1Cl
Substrati
Esterase substrate.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)