N3627
4-Nitrophenyl stearate
lipase substrate
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl octadecanoate, Octadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(26)29-23-20-18-22(19-21-23)25(27)28/h18-21H,2-17H2,1H3
HAIZAZONHOVLEK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves