MSST0020
SILu™Lite MAPK3 Mitogen activated protein kinase 3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Erk1, MAP kinase 3, p44
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)