MAK547
High Sensitivity Beta-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Sinonimo/i:
High Sensitivity Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit
Prodotti consigliati
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit offers a sensitive fluorescent assay for measuring Beta-HB levels in biological samples. This assay is based on an enzyme coupled reaction of β-HB, in which the product NADH can be specifically monitored by a fluorescent NADH sensor. The detection limit of this assay kit is 1.4 µM β-HB in a 100 µL reaction volume.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)