MAK542
Glucose Uptake Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Glucose Uptake Colorimetric Detection Kit
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)