MAK088
DPP4 Activity Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinonimo/i:
CD26 Activity Assay Kit, Deaminase Complexing Protein 2 Activity Assay Kit, Dipeptidyl Peptidase-4 Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 fluorometric tests
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup