Documenti fondamentali
M9773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
50-200 mesh
Sinonimo/i:
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
Scegli un formato
5 G
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
235,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
Matrice
2% Cross-linked polystyrene
Dimensione particelle
50-200 mesh
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Spaia
Hippokratia, 15(Suppl 1), 22-26 (2011-09-08)
In chronic kidney disease patients, bone and mineral abnormalities have a major impact on morbidity and mortality. Hyperphosphatemia has been associated with increased mortality and with the development of cardiovascular calcification, an independent predictor of mortality. Sevelamer, or more precisely