Documenti fondamentali
M8779
Sigma-Aldrich
4-Maleimidobutyric acid
≥98% (titration)
Sinonimo/i:
γ-Maleimidobutyric acid, 4-Maleimidobutanoic acid, N-(3-Carboxypropyl)maleimide, N-Maleoyl-4-aminobutyric acid, N-Maleoyl-GABA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Beilstein:
1455876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (titration)
Forma fisica
powder
Colore
beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Modification reagent for thiol groups in proteins
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
D H Rich et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(10), 1004-1010 (1975-10-01)
A method for the preparation of N-maleoylamino acids and esters is reported. These compounds were shown to inhibit both the oxytocin-induced smooth muscle contraction in the isolated rat uterus and the vasopressin-induced water loss from the isolated toad bladder. The