M8759
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Sinonimo/i:
MBS
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Solubilità
ethyl acetate or DMF: ≤20 mg/mL (may require addition of solvent to coupling buffer to at least 5% to maintain solubility)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3