M8320
Anti-MLH1 (N-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-COCA2, Anti-FCC2, Anti-HNPCC, Anti-MGC5172
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 80-85 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using MCF7 cells fixed with paraformaldehyde-Triton
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using Jurkat cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using Jurkat cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLH1(4292)
mouse ... Mlh1(17350)
rat ... Mlh1(81685)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Anti-MLH1 (N-terminal) antibody produced in rabbit has been used in:
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)