Vai a
30432
Dansylcadaverine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(5-Amino­pentyl)-5-di­methyl­amino­naphtha­lene-1-sulfon­amide, N-(Dimethyl­amino­naphtha­lene­sulfonyl)-1,5-pentane­diamine, Monodansyl cadaverine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
562,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.46
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-326-9
Beilstein/REAXYS Number:
2951070
MDL number:
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
137-140 °C
fluorescence
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol, λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
InChI key
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Dansylcadaverine (MDC), an autofluorescent dye, is used to monitor autophagy. MDC accumulates in autophagic vacuoles due to a combination of ion trapping and specific interactions with membrane lipids.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of the fibrin-stabilizing fator;[1] Inhibitor of epidermal growth factor (EGF) internalization;[2] Fluorescent substrate for the assay of transamidating enzymes.[3][4]
The autofluorescent dye dansylcadaverine, or monodansylcadaverine (MDC), is commonly used to monitor autophagy. MDC preferentially accumulates in autophagic vacuoles due to a combination of ion trapping and specific interactions with membrane lipids.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
air sensitive, handled under inert gas
Other Notes
Solubility of dansylcadaverine is tested in methanol (10 mg/mL). It has also been reported that dansylcadaverine is soluble in DMSO and acetic acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4008D2260633211
Cadaverine 95%
Sigma-Aldrich
D22606
Cadaverine
Cadaverine purum, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
33211
Cadaverine
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol, λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
95%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
137-140 °C
mp
-
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansylcadaverine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)