M8318
Anti-AtMPK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Arabidopsis thaliana MAP Kinase 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
Arabidopsis thaliana
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Arabidopsis thaliana leaves
western blot: 2-4 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Nicotiana tabacum leaves
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Arabidopsis thaliana ... ATMPK3(823706)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol