M8177
Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody, Mouse monoclonal
clone P38-TY, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MAP Kinase, p38, Activated, Monoclonal Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P38-TY, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using whole cell extract from a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
mouse ... Mapk14(26416)
rat ... Mapk14(81649)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol