M7531
11-Methyllauric acid
≥98%
Sinonimo/i:
11-Methyldodecanoic acid, Isotridecanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,14,15)
SIOLDWZBFABPJU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)