Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 170,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 610,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
PK 11195,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
CCC(C)N(C)C(=O)c1cc2ccccc2c(n1)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
InChI key
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256), TSPO(706)
rat ... Gabra2(29706), Tspo(24230)
Application
PK 11195 has been used as an inhibitor of peripheral benzodiazepine receptor (PBR) homologs in primitive erythrocytes of embryos and in osteosarcoma cytoplasmic hydrids. It has also been used as an unlabelled competitive binder in in vitro autoradiography experiments in cardiac tissue sections.
Biochem/physiol Actions
PK 11195 is a peripheral benzodiazepine antagonist. It is also an antagonist for human constitutive androstane receptor (hCAR) and human pregnane X receptor (PXR). In human primary hepatocytes, PK 11195 upon demethylation elicits agonist functionality towards the receptor hCAR. PK 11195 also antagonise B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) and may serve as a potential compound for mitochondrial targeting therapies and in the treatment of cholangiocarcinoma.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... BZRAP1(9256), TSPO(706) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PK 11195
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?