Documenti fondamentali
194387
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzophenone
≥99%
Scegli un formato
25 G
57,50 €
57,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
57,50 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
P. ebollizione
330 °C (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Thermodynamics of formation of inclusion complex between 2-chlorobenzophenone and cyclomaltoheptaose (β-cyclodextrin) has been investigated by UV-vis spectroscopy and reversed-phase liquid chromatography[1]. 2-Chlorobenzophenone undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and (R)-(-)-2-(2-iso-indolinyl)butan-1-ol to afford the corresponding benzhydrols[2].
Applicazioni
2-Chlorobenzophenone was used in the synthesis of 1-(2-chlorophenyl)isoquinolin-3-yl trifluoromethanesulfonate[3].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of N-methyl-N-(1-methylpropyl)-1-(2-chlorophenyl) isoquinoline-3-[11 C] carboxamide ([11 C-carbonyl] PK11195) and some analogues using [11 C] carbon monoxide and 1-(2-chlorophenyl) isoquinolin-3-yl triflate.
Rahman O, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 2699-2703 (2002)
Asymmetric reductions of ketones using lithium aluminium hydride modified with N, N-dialkyl derivatives of (R)-(-)-2-aminobutan-1-ol.
Brown E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2(5), 339-342 (1991)
Matias I Sancho et al.
Carbohydrate research, 346(13), 1978-1984 (2011-06-07)
A thermodynamic study of the inclusion process between 2-chlorobenzophenone (2ClBP) and cyclomaltoheptaose (β-cyclodextrin, β-CD) was performed using UV-vis spectroscopy, reversed-phase liquid chromatography (RP-HPLC), and molecular modeling (PM6). Spectrophotometric measurements in aqueous solutions were performed at different temperatures. The stoichiometry of