M4890
β2-Microglobulin from human urine
≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human urine
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
11.6 kDa
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?