M4528
Monoclonal Anti-MAP1b antibody produced in mouse
clone AA6, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-MAP1.2, Anti-MAP1X, Anti-MAP5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AA6, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, feline, bovine, hamster, chicken, mouse, rat
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1B(4131)
mouse ... Mtap1b(17755)
rat ... Map1b(29456)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunostaining
- fluorescence microscopy
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)