Documenti fondamentali
M3574
Sigma-Aldrich
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Per informazioni sul prodotto M3574, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
off-white to light yellow
Solubilità
H2O: ≥30 mg/mL
Stringa SMILE
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)