This product is not an active/mature myostatin protein. The sequence used for this myostatin protein is residues 267 - 375. The recombinant protein also includes an N-terminal His tag followed by a spacer before the myostatin sequence.
M3064
Myostatin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Growth Differentiation Factor - 8
Scegli un formato
1.590,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.590,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
16 kDa (including a 31 amino-acid spacer and 6-His tag)
Confezionamento
pkg of 0.1 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MSTN(2660)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is this the active/mature myostatin protein or does is it the proprotein before being activated?
1 risposta-