SAB4300650
Anti-CD209 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD209 molecule, Anti-CDSIGN, Anti-CLEC4L, Anti-DC-SIGN
Scegli un formato
364,00 €
Scegli un formato
About This Item
364,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
( E-Q-F-L-S )
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD209(30835)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)