Vai a
SML0041
Batimastat
≥98% (HPLC), powder, matrix metalloproteinase inhibitor
Sinonimo/i:
BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
219,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
860,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
219,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Batimastat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSc2cccs2)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Application
Batimastat has been used to inhibit matrix metalloproteinases (MMPs) activity in various studies.
Biochem/physiol Actions
Batimastat is a potent, broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor.
Batimastat is hydroxamate-type inhibitor of matrix metalloproteinases (MMP). It inhibits the growth and spread of lung tumors, breast cancer regrowth and human colon tumor growth and spread in mouse models. Batimastat reduces MMP-mediated vascular dysfunction and vessel wall damage and enhances the sealing ability and bond strength of dental adhesives.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
196440M2699
Batimastat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0041
Batimastat
Batimastat Batimastat primarily used in Inhibition.
Sigma-Aldrich
196440
Batimastat
Marimastat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M2699
Marimastat
description
≥98% (HPLC)
description
Batimastat primarily used in Inhibition.
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Batimastat
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)