M1321
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MBP
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MBP-17, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using purified recombinant MBP.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- dot blot
- luminometric immunoassay
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)