A3963
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Anti-MBP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MBP-17, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
tecniche
western blot: 1:400 using using purified, recombinant MBP
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2