M0383
Malt extract
from starch digestion
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Hordeum vulgare)
Stato
powder
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?