M0269
Methotrexate−Agarose
saline suspension
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Forma fisica
saline suspension
Grado di funzionalizzazione
2-7 mg per mL
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
carboxyl
Braccio spaziatore
8 atoms
Compatibilità
suitable for chromatography
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articoli
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.