Vai a
A6770
Metotrexato
powder, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acido L-4-amino-N10-metilpteroilglutamico, L-ametopterina, Acido 4-amino-10-metilfolico, Antifolano, MTX, Metilaminopterina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,70 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
689,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1170,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
56,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Metotrexato, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204  °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR.
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR. Efficace anche nel trattamento dei parassiti della malaria Plasmodium vivax resistenti alla pirimetamina.
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR. Mostra anche effetti immunosoppressori, per esempio nell′artrite reumatoide.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8407M782406563
Metotrexato ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A6770
Metotrexato
Metotrexato powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8407
Metotrexato
Methotrexate
SAFC
M7824
Methotrexate
Metotrexato ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
06563
Metotrexato
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metotrexato
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)