GE29-1487-21
Superdex® Increase 75
10/300 GL, Cytiva 29-1487-21, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 9 μm avg. part. size
Scegli un formato
2.870,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.870,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
glass column
titanium frit
Nome Commerciale
Superdex®
Durata
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
PM
3000-70,000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29-1487-21
Parametri
<1.6 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
Volume del letto
~24 mL
Lungh. × diam. int. colonna
30 cm × 10 mm
Matrice
polymeric
Dimens. media delle particelle
9 μm
Intervallo di esercizio
3-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
- Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
- Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
- Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)