L6766
Methyl tetracosanoate
≥99.0% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Lignoceric acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99.0% (capillary GC)
Forma fisica
powder or crystals
P. eboll.
232 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1