L6397
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
ConA
Scegli un formato
244,00 €
Scegli un formato
About This Item
244,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Canavalia ensiformis (jack bean)
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Stato
lyophilized powder
tecniche
blood typing: suitable
fractionation: suitable
Impurezze
carbohydrate, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)