L5011
Leukotriene D4
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6), ≥97%
Sinonimo/i:
LTD4
Saggio
≥97%
Concentrazione
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](SC[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C25H40N2O6S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22(21(28)15-14-17-23(29)30)34-19-20(26)25(33)27-18-24(31)32/h6-7,9-13,16,20-22,28H,2-5,8,14-15,17-19,26H2,1H3,(H,27,33)(H,29,30)(H,31,32)/b7-6+,10-9-,12-11+,16-13+/t20-,21+,22-/m1/s1
YEESKJGWJFYOOK-GKWRKXFUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C