L3396
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, 99.0-103.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
99.0-103.0%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Punto di fusione
75 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges