L1375
Sodium DL-lactate solution
syrup, 60 % (w/w), synthetic
Sinonimo/i:
DL-Lactic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
syrup
Concentrazione
60 % (w/w)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1