62305
Lipase from Rhizopus oryzae
powder (fine), ~10 U/mg
Sinonimo/i:
Lipase from Rhizopus arrhizus, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (fine)
Livello qualitativo
Attività specifica
~10 U/mg
PM
Mr ~43000
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrizione generale
Rhizopus oryzae lipase (ROL) is a protein synthesized in a precursor form that includes a presequence of 26 amino acids, followed by a prosequence of 97 amino acids, which is attached to the N-terminal of a mature sequence consisting of 269 amino acids.
Applicazioni
- to test its effect on 1,2-diolein synthesis and triolein ethanolysis
- for immobilization on graphene oxide support for biocatalysis studies
- to digest triglycerides (TAG) from Chlamydomonas reinhardtii and S. cerevisiae
Azioni biochim/fisiol
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1