Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 35,10 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 47,40 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
MDL number:
Specific activity:
~200 U/g
Biological source:
Aspergillus niger
35,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder (fine)
specific activity
~200 U/g
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.[1]
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol acetic acid per minute at pH 7.4 and 40 °C (triacetin, Cat. No. 90240 as substrate) 50 U as described above are equivalent to ~1 U using triolein, Cat. No. 62314 as substrate, at pH 8.0 and 40 °C
Selective acylation and deacylation of furanose and pyranose derivatives; Enantioselective hydrolysis of 2-methyl 3-acetoxy esters; Resolution of the diols of bicycloheptane and bicyclooctane by enzymic hydrolysis; Glyceride synthesis.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ~200 U/g | specific activity ~50 U/mg | specific activity ≥100,000 U/g | specific activity ~10 U/mg |
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae) | biological source - |
| form powder (fine) | form powder | form solution | form powder (fine) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?