Documenti fondamentali
L0277
Sigma-Aldrich
Cryoware labels, plain
sheet of 20 labels
Sinonimo/i:
cold storage labels, cryo labels
Scegli un formato
1 PKG
63,27 €
63,27 €
Prezzo di listino66,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
63,27 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
63,27 €
Prezzo di listino66,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fabric
white
Confezionamento
pkg of 10 sheets
sheet of 20 labels
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5040-0002
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
25 mm × 50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4